Anti-c-ErbB2/c-Neu (Ab-5) (TA-1) Mouse Monoclonal Antibody [clone: TA-1]
OP39-100
- Antikörper-Typ:Primär
- Antigen-Name:V-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2
- Antigen-Symbol:C-ERBB2
- Klonalität:Monoklonal
- Klon:TA-1
- Konjugation:Unconjugated
- Durchflusszytometrie:Yes
- Wirt:Mouse
- ImmunoChemie:Yes
- ImmunFluoreszenz:Yes
- Immunpräzipitation:Yes
- Reaktivität:Human
- Western blot:Yes
- Neutralisation:Yes
- Lagertemperatur:Cool
- Transporttemperatur:Ice
- Größe:100 µg
- VE:100 µG
Type: Primary
Antigen: c-ErbB2/c-Neu (Ab-5) (TA-1)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human