Anti-c-ErbB2/c-Neu (Ab-2) (9G6) Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9G6]
Katalognr. OP14L-100
Anbieter: Merck Millipore (Oncogene)
Technische Daten
- Antikörper-Typ:Primär
- Antigen-Name:V-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2
- Antigen-Symbol:C-ERBB2
- Klonalität:Monoklonal
- Klon:9G6
- Konjugation:Unconjugated
- Wirt:Mouse
- ImmunoChemie:Yes
- Immunpräzipitation:Yes
- Reaktivität:Human
- Lagertemperatur:Cool
- Transporttemperatur:Ice
- Größe:100 µg
- VE:100 µG
Technische Daten
Über diesen Artikel
Type: Primary
Antigen: c-ErbB2/c-Neu (Ab-2) (9G6)
Clonality: monoclonal
Clone: 9G6
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human