Anti-c-ErbB3 (Ab-4) (H3.90.6 or Ab90) Mouse Monoclonal Antibody [clone: H3.90.6 or Ab90]
Katalognr. OP119-100
Anbieter: Merck Millipore (Oncogene)
Technische Daten
- Antikörper-Typ:Primär
- Antigen-Name:V-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 3
- Antigen-Symbol:C-ERBB3
- Klonalität:Monoklonal
- Klon:H3.90.6 or Ab90
- Konjugation:Unconjugated
- Durchflusszytometrie:Yes
- Wirt:Mouse
- ImmunoChemie:Yes
- ImmunFluoreszenz:Yes
- Immunpräzipitation:Yes
- Reaktivität:Human
- Western blot:Yes
- Lagertemperatur:Cool
- Transporttemperatur:Ice
- Größe:100 µg
- VE:100 µG
Technische Daten
Über diesen Artikel
Type: Primary
Antigen: c-ErbB3 (Ab-4) (H3.90.6 or Ab90)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human