ContactUsLinkComponent
Anti-MMP-9 (Ab-1) (6-6B) Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6-6B]
  IM09L-100
Anti-MMP-9 (Ab-1) (6-6B) Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6-6B]
  IM09L-100
  • Antikörper-Typ:
    Primär
  • Antigen-Symbol:
    MMP-9
  • Klonalität:
    Monoklonal
  • Klon:
    6-6B
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Wirt:
    Mouse
  • Immunpräzipitation:
    Yes
  • Reaktivität:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Neutralisation:
    Yes
  • Lagertemperatur:
    Cool
  • Transporttemperatur:
    Ice
  • Größe:
    100 µg
  • VE:
    100 µG
Type: Primary
Antigen: MMP-9 (Ab-1) (6-6B)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human