Anti-FAIM3 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # BIRBORB87310-50
Anbieter: Biorbyt
Technische Daten
- Antikörper-Typ:Primär
- Antigen-Name:Fas apoptotic inhibitory molecule 3
- Antigen-Symbol:FAIM3
- Klonalität:Polyklonal
- Konjugation:Unconjugated
- Wirt:Rabbit
- ImmunoChemie:Yes
- Reaktivität:Human
- Western blot:Yes
- Lagerungspuffer:PBS, 0,02% sodium azide.
- Lagertemperatur:Cool
- Transporttemperatur:Ice
- Reinigung:purified by immunoaffinity chromatography
- Größe:50 µg
- VE:50 µG
Technische Daten
Über diesen Artikel
Immunochemistry: 5 ?g/ml; Western Blot: 1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: FAIM3 (Fas apoptotic inhibitory molecule 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human