AuftragsverfolgungKontakt
Anti-ADRM1 Rabbit Polyclonal Antibody | Avantor
Anti-ADRM1 Rabbit Polyclonal Antibody
100 µg
Katalognr. BIRBORB77825-100
Marketsource
Anbieter:   Biorbyt
Anti-ADRM1 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalognr. BIRBORB77825-100
Anbieter:  Biorbyt
Marketsource
Anti-ADRM1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-ADRM1 Rabbit Polyclonal Antibody
100 µg
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 µG
Product Details & Documents
ELISA: 1:20000-1:80000; Western Blot: 1:500-1:1000
Type: Primary
Antigen: ADRM1 (adhesion regulating molecule 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Dokumente
Technische Daten
  • Größe:
    100 µg
  • Western blot:
    Yes
  • Antikörper-Typ:
    Primär
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Reinigung:
    purified by affinity chromatography
  • Transporttemperatur:
    Ice
  • Reaktivität:
    Human
  • Cat. No.:
    BIRBORB77825-100
  • Antigen-Name:
    adhesion regulating molecule 1
  • Lagertemperatur:
    Cool
  • Immunogen:
    Recombinant protein
  • Antigen-Symbol:
    ADRM1
  • Klonalität:
    Polyklonal
  • Isotyp:
    IgG
  • Wirt:
    Rabbit
  • ELISA:
    Yes