Anti-PGD Rabbit Polyclonal Antibody
Katalognr. BIRBORB69880-100
Anbieter: Biorbyt
Technische Daten
- Antikörper-Typ:Primär
- Antigen-Name:Phosphogluconate Dehydrogenase
- Antigen-Symbol:PGD
- Klonalität:Polyklonal
- Konjugation:Unconjugated
- Wirt:Rabbit
- ImmunFluoreszenz:Yes
- Reaktivität:Human
- Western blot:Yes
- Lagertemperatur:Cool
- Konzentration:1 mg/ml
- Transporttemperatur:Ice
- Größe:100 µl
- VE:100 µl
Technische Daten
Über diesen Artikel
Type: Primary
Antigen: PGD (phosphogluconate dehydrogenase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human