Anti-CCR8 Rabbit Polyclonal Antibody
100 µl
Katalognr. BIRBORB107482-100
Marketsource
Anbieter: Biorbyt
Direkt zu
Product Details & Documents
Type: Primary
Antigen: CCR8 (chemokine (C-C motif) receptor 8)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Documents
orb107482
Scheda dati
Technische Daten
- Größe:100 µl
- Western blot:Yes
- Antikörper-Typ:Primär
- Konjugation:Unconjugated
- Reinigung:purified by affinity chromatography
- Transporttemperatur:Ice
- Reaktivität:Human|Rat|Mouse
- Konzentration:1 mg/ml
- Cat. No.:BIRBORB107482-100
- Antigen-Name:chemokine (C-C motif) receptor 8
- Lagertemperatur:Cool
- Antigen-Symbol:CCR8
- Klonalität:Polyklonal
- Isotyp:IgG
- Wirt:Rabbit
- ELISA:Yes
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..