Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Anti-CD180 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Catalog # BIRBORB44712-100
Anbieter:  Biorbyt
Anti-CD180 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Catalog # BIRBORB44712-100
Anbieter:  Biorbyt

Technische Daten

  • Antikörper-Typ:
    Primär
  • Antigen-Name:
    CD180 molecule
  • Antigen-Symbol:
    CD180
  • Klonalität:
    Monoklonal
  • Konjugation:
    PE (Phycoerythrin)
  • Durchflusszytometrie:
    Yes
  • Wirt:
    Mouse
  • Immunpräzipitation:
    Yes
  • Isotyp:
    IgG1
  • Reaktivität:
    Human
  • Lagertemperatur:
    Cool
  • Transporttemperatur:
    Ice
  • Größe:
    100 test
  • VE:
    100 Tests

Technische Daten

Über diesen Artikel

Type: Primary
Antigen: CD180 (CD180 molecule)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human