Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Anti-TRIM61 Rabbit Polyclonal Antibody | Avantor

Anti-TRIM61 Rabbit Polyclonal Antibody

Marketsource
Anbieter:   Biorbyt
Anti-TRIM61 Rabbit Polyclonal Antibody
Anbieter:  Biorbyt
Marketsource
Zertifikate

2 Varianten

Product Details & Documents

Type: Primary
Antigen: TRIM61 (tripartite motif containing 61)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Dokumente

Spezifikationen für diese Produktfamilie

Technische Daten

  • Catalog No:
  • BIRBORB1287-200
  • BIRBORB1287-100
  • Antigen-Symbol:
  • TRIM61
  • TRIM61
  • Antigen-Name:
  • tripartite motif containing 61
  • tripartite motif containing 61
  • Antikörper-Typ:
  • Primär
  • Primär
  • Klonalität:
  • Polyklonal
  • Polyklonal
  • Konjugation:
  • Unconjugated
  • Unconjugated
  • Reaktivität:
  • Human
  • Human
  • Wirt:
  • Rabbit
  • Rabbit
  • Isotyp:
  • IgG
  • IgG
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoChemie:
  • Yes
  • Yes
  • Immunogen:
  • Synthetic peptide
  • Synthetic peptide
  • Form:
  • liquid
  • liquid
  • Reinigung:
  • purified by Protein A chromatography
  • purified by Protein A chromatography
  • Lagerungspuffer:
  • 10 mM PBS, pH 7,4 with 10 mg/ml BSA, 0,03% Proclin 300 and 25% glycerol
  • 10 mM PBS, pH 7,4 with 10 mg/ml BSA, 0,03% Proclin 300 and 25% glycerol
  • Lagertemperatur:
  • Cool
  • Cool
  • Transporttemperatur:
  • Ice
  • Ice

Technische Daten

Product Family Options

Produktinformationen

  • Größe
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 200 µg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 200 µG
    1 * 200 µG

    Spezifikationen:
    Marketsource
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    BIRBORB1287-200
    Antigen-Symbol
    TRIM61
    Antigen-Name
    tripartite motif containing 61
    Antikörper-Typ
    Primär
    Klonalität
    Polyklonal
    Konjugation
    Unconjugated
    Reaktivität
    Human
    Wirt
    Rabbit
    Isotyp
    IgG
    Western blot
    Yes
    ImmunoChemie
    Yes
    Immunogen
    Synthetic peptide
    Form
    liquid
    Reinigung
    purified by Protein A chromatography
    Lagerungspuffer
    10 mM PBS, pH 7,4 with 10 mg/ml BSA, 0,03% Proclin 300 and 25% glycerol
    Lagertemperatur
    Cool
    Transporttemperatur
    Ice
    Marketsource
  • 100 µg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 µG
    1 * 100 µG

    Spezifikationen:
    Marketsource
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    BIRBORB1287-100
    Antigen-Symbol
    TRIM61
    Antigen-Name
    tripartite motif containing 61
    Antikörper-Typ
    Primär
    Klonalität
    Polyklonal
    Konjugation
    Unconjugated
    Reaktivität
    Human
    Wirt
    Rabbit
    Isotyp
    IgG
    Western blot
    Yes
    ImmunoChemie
    Yes
    Immunogen
    Synthetic peptide
    Form
    liquid
    Reinigung
    purified by Protein A chromatography
    Lagerungspuffer
    10 mM PBS, pH 7,4 with 10 mg/ml BSA, 0,03% Proclin 300 and 25% glycerol
    Lagertemperatur
    Cool
    Transporttemperatur
    Ice
    Marketsource
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.