AuftragsverfolgungKontakt
Anti-CIDEC Rabbit Polyclonal Antibody | Avantor
Anti-CIDEC Rabbit Polyclonal Antibody
Katalognr. BOSSBS-6796R
Anbieter:   Bioss
Anti-CIDEC Rabbit Polyclonal Antibody
Katalognr. BOSSBS-6796R
Anbieter:  Bioss
Anti-CIDEC Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-CIDEC Rabbit Polyclonal Antibody
Preis
SFr. 902.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 µl
Product Details & Documents
Type: Primary
Antigen: CIDEC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Dokumente
Technische Daten
  • Western blot:
    Yes
  • Antikörper-Typ:
    Primär
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Transporttemperatur:
    Ice
  • Reaktivität:
    Human|Rat|Mouse
  • Kreuzadsorption:
    none
  • ImmunoChemie:
    Yes
  • ImmunFluoreszenz:
    Yes
  • Cat. No.:
    BOSSBS-6796R
  • Antigen-Name:
    Cell death-inducing DFFA-like effector C
  • Lagertemperatur:
    Cool
  • Antigen-Synonyme:
    CIDE-3|FPLD5|CIDE3|FSP27
  • Antigen-Symbol:
    CIDEC
  • Klonalität:
    Polyklonal
  • Isotyp:
    IgG
  • Wirt:
    Rabbit
  • ELISA:
    Yes