Anti-Integrin Alpha 5 + Beta 3 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalognr. BOSSBS-1310R
Anbieter: Bioss
Technische Daten
- Antikörper-Typ:Primär
- Antigen-Name:Integrin Alpha 5 + Integrin Beta 3
- Antigen-Symbol:ITGA5 + ITGB3
- Klonalität:Polyklonal
- Konjugation:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Durchflusszytometrie:Yes
- Wirt:Rabbit
- ImmunoChemie:Yes
- ImmunFluoreszenz:Yes
- Isotyp:IgG
- Reaktivität:Human,Rat,Mouse
- Kreuzadsorption:none
- Lagertemperatur:Cool
- Transporttemperatur:Ice
- VE:100 µl
Technische Daten
Über diesen Artikel
Type: Primary
Antigen: Integrin Alpha 5 + Beta 3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat