LIDA
Deckel für sphärisches Dewargefäß, 22-23 AL (Hals-Ø: 60 mm)
Katalognr. KGWA1961
Anbieter: KGW
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Bezeichnung:Deckel für sphärisches Dewargefäß, 22-23 AL (Hals-Ø: 60 mm)
- Seq:01
- Nutzinhalt:3 L
- Tägliche Verdampfung:0,4 L
- Cat. No.:KGWA1961
- Innenhöhe:305 mm
- Modell:22-23 Al
- Ext.Ø:225 mm
- Overall height:380 mm