Reinigungswagen, Micro Ready-to-go
141-1216
- Bezeichnung:Micro Ready-to-go cleaning trolley
- B×T×H:670×520×1040 mm
- VE:1
Kleiner, leichter und fertig ausgestatteter Wagen aus lackiertem Stahl.
- Stabile Materialien und ausgezeichnete Beschichtungen
- Solide Konstruktion und werkzeuglose Montage
- Einstellbare Schiebegriffe
- Abfallbeutelhalter
- Oberer Halter
- Mopphalter
- Haken
- Räder, 100 mm, ein Rad mit Bremse
Micro Ready-to-go ist ein kleiner und gut geplanter Reinigungswagen, der für enge, kleine Räume und schmale Gänge geeignet ist. Der Wagen ist auf das Origo Zubehör (Eimer und Boxen) abgestimmt. Optionales Zubehör für Micro Ready-to-go sind ein Flaschenhalter und eine Ablage für Abfallbeutel. Micro Ready-to-go ist an unsere große Auswahl an professionellen Reinigungsgeräten angepasst.