Autoklavband Testpaket, Bowie und Dick, Comply™
MMMEM1301
- Typ:Sterilisation
- Farbe:Blau
- Bezeichnung:Bowie und Dick Autoklav Testpaket, Comply™, Einweg, Farbwechsel von hellblau nach rosa (1301)
- Seq:02
- Spielzeit:3,5 mins
- Betriebstemperatur:< 230 °C
- VE:20
Das 3M™ Comply™ Bowie und Dick Autoklavband Testpaket mit einer einzigartigen Farbchemie für den Einmalgebrauch in Sterilisatoren mit porösem Sterilisiergut.
- Einfacher Test zum Entdecken von Defekten nach ISO 11140 Part 1
- Es ist leicht zu ermitteln, ob ein Test positiv oder negativ ist.
- Testblatt leicht zu lokalisieren oder zu erkennen
- Leicht zu öffnendes „Matchbox“-System
- Indikatorstreifen aus Papier
Der Comply Bowie-Dick-Test wird zur Kontrolle von Dampf-Autoklaven mit fraktioniertem Vorvakuum verwendet;Testpakete können reproduzierbar das Entweichen von Luft, unzulängliche Entlüftung und die Dampfdurchdringung bei Vakuumdampfsterilisatoren erkennen - Faktoren, welche die Sterilität negativ beeinflussen können.
: Entspricht BS EN 867-4 und ist mit der BSI Kitemark-Zertifizierung ausgezeichnet.