Kompressionsverband, Dermotekt®
Katalognr. SOEH1003401
Anbieter: SOEHNGEN
Technische Daten
- Bezeichnung:DERMOTEKT® Kompressen aus Polyestervlies, steril, in Peel-Off Verpackung
- L×B:100×100 mm
- VE:2
Technische Daten
Über diesen Artikel
Hergestellt aus Polyestervlies mit einer hohen Absorptionsfähigkeit von 1000 g/m².
- Glatte Oberflächen, haftet nicht an der Wunde
- Physiologisch unbedenklich, atmungsaktiv, geschmeidig
- Keine chemischen Bindemittel oder optische Aufheller
- Grau/rot farbkodiert
- EO-Sterilisiert
Certifications: Übertrifft die DIN 13152 Mindestanforderungen.