ContactUsLinkComponent
Digitaler Öl-Tester, testo 270
  620-2783
 :  Testo
undefined
Digitaler Öl-Tester, testo 270
  620-2783
 :  Testo
  • Messbereich:
    40...200 °C / 0,0...40,0 % TPM
  • Auflösung:
    0,1 °C / 0,5 % TPM (+40...+190 °C)
  • Gewicht:
    255 g
  • B×T×H:
    170×50×300 mm
  • Environmentally Preferable:
  • Genauigkeit:
    ±1,5 °C / ±2 % TPM (+40...+190 °C)
  • VE:
    1
Dieses Digitalthermometer sichert die Speiseölqualität in Restaurants und der Gastronomie.
  • TPM von 0,5 bis 40%, um anzugeben, ob das Öl gewechselt werden muss
  • Gut sichtbarer Drei-Farben-Balken und akustischer Alarm
  • Grenzwerte zur Optimierung der Speiseölverwendung
  • Zuverlässig, robust und leicht zu reinigen
  • Sensor muss zwischen den Messungen nicht abkühlen
Kapazitiver TPM (nur polare Materialien)-Sensor aus Metall und bruchsicher.
 : Wird mit einem spülmaschinenfester TopSafe Schutzhülle, Handriemen, Referenzöl, Aluminium-Tragekoffer und AAA-Batterien geliefert.