Gesichtsschutz, Visor-Toric
Katalognr. DELPVISORTOIN
Anbieter: DELTA PLUS
Technische Daten
- Typ:UV-beständig, kratzfest, widerstandsfähig gegen Lichtbogen/Kurzschluss
- L×B:390×200 mm
- Material:PC
- VE:1
Technische Daten
Über diesen Artikel
Klares Visier aus eingespritztem Polycarbonat mit Lichtbogenschutz. Geeignet für den Gesichtsschutzhalter VISOR HOLDER und VIROR H (BALBI2- und PICO2-Unterstützung). Ideal für Waldarbeiten, Bau- und Schneidarbeiten.
- Universelle Befestigung
- Schutz vor großen Feststoffpartikeln
- Einfach zu bedienen und komfortabel
Dicke: 1,9/2,0 mm
Gewicht: 162 g
Certifications: EN 166, EN 170 (2C-1,2)
Ordering information: Die Halterung für den Gesichtsschutz ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Avantor-Büro.