ContactUsLinkComponent
VWR®, Digitaler Vier-Kanal-Timer mit Whiteboard
Katalognr. 609-0208
Anbieter:  VWR Collection
undefined
VWR®, Digitaler Vier-Kanal-Timer mit Whiteboard
Katalognr. 609-0208
Anbieter:  VWR Collection
Technische Daten
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    Digitaler Timer, 4-Kanal, mit Whiteboard
  • B×T×H:
    114,3×25,4×88,9 mm
  • Genauigkeit:
    ±5 s/day
  • VE:
    1
Technische Daten
Über diesen Artikel
Dieser Timer befindet sich in einem Whiteboard mit Stift und Radierer, was die Überwachung der Zeit und anderer kritischer Informationen ermöglicht. Er bietet verschiedene Montage-Optionen: flach auf dem Labortisch, vertikale Ansicht und Befestigung auf Metalloberflächen.
  • Umschaltbare Zeitmessung: Countup-/Countdown-Funktion; Anzeige der verstrichenen Zeit nach Countdown
  • Umschaltbar von 23 Stunden, 59 Minuten auf 59 Minuten, 59 Sekunden
  • Akustischer Alarm für jeden Kanal
  • Letzte progammierte Zeit wird gespeichert
  • Akustische Bestätigung für Dateneingabe über Tastendruck
Certifications: Individuell getestet und geprüft gemäß NIST in einem A2LA akkreditierten Labor (Zert. # 2448.01). Konformität mit den Anforderungen der ISO 17025: 2005. RoHS-konform.
Delivery: Inkl. Batterien (zwei AAA Batterien) und Kalibrierzertifikat.