ContactUsLinkComponent
Digital thermometer, N9005
Katalognr. COMAN9005
Anbieter:  COMARK
Digital thermometer, N9005
Katalognr. COMAN9005
Anbieter:  COMARK
Technische Daten
  • Messbereich:
    −200…+1372 °C
  • Auflösung:
    0,1 (<1000); 1,0 (>1000) °C
  • Gewicht:
    270 g
  • Seq:
    01
  • B×T×H:
    68/79×31×183 mm
  • Genauigkeit:
    ±0,1 %
  • VE:
    1
Technische Daten
Über diesen Artikel
This industrial thermometer provide added flexibility and a sub-miniature probe connection.
  • High accuracy with rapid response
  • Permanent clock display
  • Countdown timer and alarm
  • Selectable automatic switch-Off
  • BioCote® antimicrobial protection
Can be used with thermocouple type K and T probes.
Delivery: Supplied without probe.