Desinfektionsmittel für Hände, PURELL® Advanced Hygienic Hand Rub
Anbieter: GOJO Industries - Europe Ltd
Zertifikate
Über diesen Artikel
Ein Desinfektionsmittel mit außergewöhnlicher antimikrobieller Wirksamkeit und angenehmer Anwendung.
- Bakterizid und viruzid
- Klinisch nachgewiesene Hautfreundlichkeit
- Nachfüllflaschen aus langlebigem, recyclingfähigem PET, 30% weniger Material als bei robustem HDPE (GOJO SMART-FLEX™)
- Nachfüllflaschen rasten schnell und einfach ein (GOJO SANITARY SEALED™)
Farbe: Transparent
EN 1500 (hand sanitiser), EN 12791 (surgical rub), EN 14476
Certifications: EN 1500 (Händedesinfektionsmittel), EN 12791 (chirurgisches Händedesinfektionsmittel), EN 14476
Caution: Biozide sicher verwenden. Lesen Sie stets vor der Verwendung die Angaben und Produktinformationen auf dem Etikett.
Dispensers
Produktinformationen
Frequently Bought Together