ContactUsLinkComponent
Schaumseife, GOJO® Premium-Handwaschschaum
Schaumseife, GOJO® Premium-Handwaschschaum
Catalog # 115-0550
undefined
Schaumseife, GOJO® Premium-Handwaschschaum
Catalog # 115-0550
Specifications
  • Bezeichnung:
    Schaumseife für TFX™ berührungslosen Spender, Nachfüllflasche, 1200 ml
  • Seq:
    1
  • VE:
    2
Specifications
About this item
Bietet eine exklusive Handwäsche dank des reichhaltigen, dicken Schaums.
  • Sanft zur Haut
  • Angenehmer Cranberry-Duft
  • Langlebiges, recyclingfähiges PET, 30% weniger Material als bei robustem HDPE (GOJO SMART-FLEX™)
  • Nachfüllflaschen rasten schnell und einfach ein (GOJO SANITARY SEALED™)
Farbe: Transparentes Violett
Caution: Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Dispensers
Product Information