AuftragsverfolgungKontakt
ECR masking reagent solution | Avantor
ECR masking reagent solution
ECR masking reagent solutionfor aluminium determination, 0,006 - 0,25 mg/l, Eriochrome cyanine R, 25 mL
Katalognr. HACH2380123
Anbieter:   Hach
ECR masking reagent solution
Katalognr. HACH2380123
Anbieter:  Hach
CAS Nummer:  
ECR masking reagent solution
ECR masking reagent solution
ECR masking reagent solutionfor aluminium determination, 0,006 - 0,25 mg/l, Eriochrome cyanine R, 25 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 48.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 mL
Product Details & Documents
This solution is used for Aluminum determination by the Eriochrome Cyanine R Method.
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • Chemische Methode:
    Eriochrome cyanine R
  • VE:
    25 mL
  • Bezeichnung:
    ECR masking reagent solutionfor aluminium determination
  • Messbereich:
    0,006 - 0,25 mg/l