Küvetten für Bakterien, LUMIS
N° de catalogue HACHLZP187
Fournisseur: Hach
Spécifications
- Lichtweg:10 mm
- Fenstermaterial:AR®-Glas
- Bezeichnung:Küvetten für Bakterientests
- VE:638
Spécifications
À propos de cet article
Glasküvetten für Leuchtbakterientests.