VWR® Traceable®, Spülmaschinenthermometer
620-9100
- Ø:44,5 mm
- Messbereich:–50…+150 °C
- Auflösung:0,1 °C
- Gewicht:60 g
- Seq:01
- Genauigkeit:±1,0 °C
- VE:1
Dieses Thermometer sorgt für eine korrekte Reinigung durch Nachweis der Solltemperatur von 82 °C während des Spülvorgangs. Speziell für Anwendungen in Nasslaboren, abspülbaren Bereichen und im Freien. Zur Verwendung in der Lebensmittelbranche, Pharmazeutik, in Reinräumen und industriellen Labors. Wasserdichtes Metall mit internem Edelstahlfühler.
- Zeichnet Höchst- und Mindesttemperaturen auf, die während des Spülvorgangs erreicht werden
: Das Zertifikat belegt die Rückführbarkeit auf NIST, entspricht ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
: Wird mit Clip zur Befestigung am Spülmaschinengehäuse, Batterie und Traceable® Kalibrierzertifikat geliefert.