ContactUsLinkComponent
Lauryl tryptose broth MPN tubes
Catalog # HACH2217515
Anbieter:  Hach
CAS-Nummer:  
undefined
Lauryl tryptose broth MPN tubes
Catalog # HACH2217515
Anbieter:  Hach
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • VE:
    15
  • Normen:
    -
  • Bezeichnung:
    Lauryl tryptose broth MPN tubes, single strength
  • Volumen:
    15 ml
Technische Daten
Über diesen Artikel
Lauryl tryptose broth tubes with MUG microbiological media, single strength.
  • Save time and labour costs
  • Ready to use MPN tubes
  • With minimal training requirements