AuftragsverfolgungKontakt
Molybdat-Testsatz, MO-LR | Avantor
Molybdat-Testsatz, MO-LR
Molybdat-Testsatz, MO-LR, 0 - 3,0 mg/l Mo, 1 KIT
Katalognr. HACH2359300
Anbieter:   Hach
Molybdat-Testsatz, MO-LR
Katalognr. HACH2359300
Anbieter:  Hach
CAS Nummer:  
Molybdat-Testsatz, MO-LR
Molybdat-Testsatz, MO-LR
Molybdat-Testsatz, MO-LR, 0 - 3,0 mg/l Mo, 1 KIT
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 520.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Molybdate werden zur Korrosionshemmung in industriellen Wassersystemen und Nutzwassersystemen verwendet. Die Reagenzien im Set reagieren mit Molybdat und erzeugen eine blaue Farbe, die mit der Farbscheibe gemessen wird.
  • Einfach zu bedienende Farbscheibe
  • Tragbarer Testsatz für Messungen vor Ort
  • Überwacht die Konzentration von Molybdat-Korrosionshemmern
Lieferinformationen: Das Set umfasst zwei Reagenzien, eine Farbvergleichsbox, eine Farbscheibe, zwei Stopfen, Anweisungen und einen Tragekoffer.
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1 KIT
  • Bezeichnung:
    Molybdat-Testsatz, MO-LR
  • Messbereich:
    0 - 3,0 mg/l Mo