Verpackungsbänder, Filamentbänder, 8959, Scotch®
Katalognr. 817-0449
Anbieter: 3M
Technische Daten
- Breite:25,0 mm
- Bezeichnung:Filamentband, 8959, mit Klebstoff aus synthetischem Kautschuk
- VE:1 Roll
Technische Daten
Über diesen Artikel
Standard-Filamentpackband 8959 aus Scotchpro™ mit PP-Schicht und lösungsmittelfreiem, synthetischem Kautschukklebstoff.
- Kreuzweise verlaufende Glasfaserverstärkung
- Hohe Zugfestigkeit in Längs- und Querrichtung des Klebebandes
- Hoher Widerstand gegen Abrieb und Feuchtigkeit
- Geeignet zum Kleben von Verpackungen zum Transport gefährlicher Güter
Länge: 50,0 m
Farbe: Transparent