ContactUsLinkComponent
Digital thermometer, AD 14 TH
  620-0179
 :  Amarell
undefined
Digital thermometer, AD 14 TH
  620-0179
 :  Amarell
  • Messbereich:
    −35…+500 °C
  • Auflösung:
    1,0 °C
  • Bezeichnung:
    Digitales Thermometer zur schnellen Messung hoher Temperaturbereiche, AD 14 TH
  • B×T×H:
    90×60×25 mm
  • Genauigkeit:
    ±1,0 °C
  • VE:
    1
  • Response time of the probe (T₉₀= 2 seconds)
  • Automatic battery test avoids wrong measuring
  • Fast measuring values in high temperature ranges
Stainless steel probe with PTFE cable (400 mm).