AuftragsverfolgungKontakt
Sublimationsgerät | Avantor
Sublimationsgerät
Sublimations-Apparatur mit Glashahn (14,5/2,5 mm) und Kühlfinger, , 29/32 NS
Katalognr. NEUB2485-06-29
Sublimationsgerät
Katalognr. NEUB2485-06-29
Sublimationsgerät
Sublimations-Apparatur mit Glashahn (14,5/2,5 mm) und Kühlfinger, , 29/32 NS
Preis
402.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dieses Sublimationsgerät aus Borosilikatglas 3.3 ist für Arbeiten unter Vakuum vorgesehen. Gesamthöhe: 200 mm.
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
  • Hülse:
    29/32 NS
  • Bezeichnung:
    Sublimations-Apparatur mit Glashahn (14,5/2,5 mm) und Kühlfinger