ContactUsLinkComponent
Staubsauger, MRV-8 POLY, Tiger-Vac®
  141-1067
 :  TIGER-VAC
undefined
Staubsauger, MRV-8 POLY, Tiger-Vac®
  141-1067
 :  TIGER-VAC
  • Luftstrom:
    204 m3/h
  • Filter:
    ULPA-Filter: im Lieferumfang enthalten, mit einer Effizienz von 99,999% bei 0,12 µm; Filtrationseffizienz von 99,9995% bei 0,18 µm
    HEPA-Filter: im Lieferumfang enthalten, mit einer Effizienz von 99,995% bei 0,3 µm
  • Vakuumdruck:
    2413 mm H2O
  • Bezeichnung:
    Staubsauger, MRV-8 POLY zum Aufsaugen von Quecksilber, EU-Stecker
  • Modell:
    MRV-8 POLY
  • B×T×H:
    460×460×660 mm
  • Pferdestärke:
    1,3 hp
  • Current:
    4,6 A
  • Frequenz:
    50 Hz
  • Netzanschluss:
    1000 W
  • Spannung:
    240 V
  • Gewicht:
    20 kg
  • VE:
    1
Dieser Sauger wurde speziell zum Aufsaugen von Quecksilber entwickelt und umfasst Mersorb® Aktivkohle zur Adsorption von Quecksilberdämpfen.
Konstruktion: Polyethylen-Auffangbehälter
  • Durchflussmotor
  • EMI/RFI-abgeschirmt
  • Timer (Betriebsstundenzähler) im Lieferumfang enthalten
  • Erhältlich mit einem optionalen Drehzahlregler
  • Fahrgestell mit 4 Laufrollen. Optionale Saugnäpfe erhältlich
Das Gerät ist mit einem echten ULPA-Filter (U15) ausgestattet, der sich vor dem Motor befindet. Es ist EMI/RFI-abgeschirmt und ist mit einem elektronischen Filterentstörer zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen (EMI) ausgestattet, es bietet außerdem eine Abschirmung gegen RFI (Funkstörungen) und stört keine Computer und sonstige empfindliche elektronische Geräte.
 : Hinweis: Nur für die Trockenreinigung einsetzbar.