AuftragsverfolgungKontakt
Magnetic stirring bars | Avantor
Magnetic stirring bars
38,1 mm, 7,9 mm, Stirring in extremely small containers
Katalognr. HACH1076416
Anbieter:   Hach
Magnetic stirring bars
Katalognr. HACH1076416
Anbieter:  Hach
Magnetic stirring bars
Magnetic stirring bars
38,1 mm, 7,9 mm, Stirring in extremely small containers
Preis
SFr. 39.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ideal for stirring in extremely small containers.
Technische Daten
  • Ø:
    7,9 mm
  • Für:
    Stirring in extremely small containers
  • Länge:
    38,1 mm