Genomische DNA-Isolierung aus Hefen, OmniPrep™ für Hefe-Kit
Catalog # 786-400
Supplier: G-Biosciences
CAS Number:
Specifications
- VE:1 KIT
- Method / Format:PrecipitationOrganic extraction
- Prep size:Scalable
- Refine target molecule:Total DNA
- Sample type:Yeast/Fungi
- Target molecule:DNA
- Bezeichnung:OmniPrep™ für Hefekit. für 300-ml-Kultur
- Bezeichnung:OmniPrep™ für Hefekit
- Yield:3 - 6 μg/ml yeast culture
Specifications
About this item
OmniPrep™ für Hefe-Kit isoliert hochwertige genomische DNA aus Hefe. Bei Verwendung gemäß den empfohlenen Protokollen reinigt dieses Kit DNA aus 300 ml Hefekultur.
- Hohe Ausbeute, ~100 kb genomische DNA
- A₂₆₀/A₂₈₀ zwischen 1,8 und 2,0
- Einfache Methode mit zwei Röhrchen, 20 bis 40 Minuten
- Lieferung mit Hefe-Suspensionspuffer und LongLife™ Zymolyase® für effiziente DNA-Freisetzung
- Keine giftigen Chemikalien, kein Phenol, kein Sondermüll