Isolierung genomischer DNA aus Pflanzen, OmniPrep™
786-397
:
- VE:1 KIT
- Method / Format:PrecipitationOrganic extraction
- Prep size:Scalable
- Refine target molecule:Total DNA
- Sample type:Plant samples
- Target molecule:DNA
- Bezeichnung:OmniPrep™ für Pflanzen
- Bezeichnung:OmniPrep™ für Pflanzen
- Yield:0.5 - 3 μg/mg plant tissue
OmniPrep™ für Pflanzen-Kit isoliert hochwertige genomische DNA aus Pflanzenproben, einschließlich frischem und gefrorenem Pflanzengewebe. Bei Verwendung gemäß den Protokollen reinigt dieses Kit DNA aus 20 g Pflanzengewebe.
- Hohe Ausbeute, ~100 kb genomische DNA
- A₂₆₀/A₂₈₀ zwischen 1,8 und 2,0
- Einfache Methode mit zwei Röhrchen, 20 bis 40 Minuten
- Überwindet die hohe Konzentration an Pflanzenpolysacchariden
- Keine giftigen Chemikalien, kein Phenol, kein Sondermüll