Sicherheitskappe
Sicherheitskappe mit PTFE-Einsatz und EPDM-O-Ring, , GL 45, 2 × 1/8"-Schlauchanschluss, 1 × 1/16"-Schlauchanschluss, 1 × 1/4"-28-Innengewindeanschluss, PP
Katalognr. JOURJR-9000-0001
Anbieter: VICI JOUR RESEARCH
Direkt zu
Product Details & Documents
Dieser Kappe kann zum Einleiten von Helium und zum Zuführen von mobilen Phasen für die HPLC verwendet werden. Die Schlauchanschlüsse sind so konstruiert, dass man den Schlauch durch das Loch schieben kann, wobei 1/4-28-Anschlüsse die beste Verbindung gewährleisten. Nicht verwendete Anschlüsse können nach Bedarf belegt werden.
Bestellinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
- Gewinde:GL 45
- Bezeichnung:Sicherheitskappe mit PTFE-Einsatz und EPDM-O-Ring
- Material:PP
- Seq:01
- Anschlussstück:2 × 1/8"-Schlauchanschluss, 1 × 1/16"-Schlauchanschluss, 1 × 1/4"-28-Innengewindeanschluss
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.