ContactUsLinkComponent
Pipette tips for Finnpipette® Focus Multi-channel Plus, Axygen®
Pipette tips for Finnpipette® Focus Multi-channel Plus, Axygen®
Catalog # 736-0456
Supplier:  Corning
   Umweltschonende Herstellung
Pipette tips for Finnpipette® Focus Multi-channel Plus, Axygen®
Catalog # 736-0456
Supplier:  Corning
   Umweltschonende Herstellung
Specifications
  • Verpackt:
    384 tips/rack, 10 racks/case
  • Steril:
    -
  • Volumen:
    5 - 50 µl
  • Seq:
    02
  • Environmentally Preferable:
    Umweltschonende Herstellung
  • Umweltzertifizierung:
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • Spitzentyp:
    FPT-384-R
  • Zur Nutzung mit:
    Finnpipette® Focus multi-channel Plus
  • VE:
    3.840