Adapter, Auffangbehälter, Vakuum, Quickfit®
Catalog # BIBBRA11/SC
Supplier: SciLabware
Specifications
- Kern:14/23 NS
- Hülse:19/26 NS
- Environmentally Preferable:
- VE:5
Specifications
About this item
PYREX®, Borosilikatglas, gebogen.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Es können bis zu vier Kolben an den Kondensator-Auslass angeschlossen werden. Nützlich zum Sammeln von Destillationsfraktionen. Jeder Kolben kann durch Drehen des Adapters stufenweise gefüllt werden.