Rollrand-/Schnappdeckelgläschen, 13 mm
Katalognr. NSCAC4015-4
Anbieter: THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
Technische Daten
- Mit Deckel:Nein
- Ø×H:15×45 mm
- Kapazität:4,00 ml
- Farbe:Klar
- Boden:Flat bottom
- VE:100
Technische Daten
Über diesen Artikel
Originale Waters™ 4 ml WISP™-Autosampler Rollrand-/Schnappdeckelgläschen Qualitativ hochwertiges 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) mit Flachboden.