Abfallbehälter, Feuerfest
ENVIFR-SB1012-WHSC
- Kapazität:70 L
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Festes Gehäuse mit Standarddeckel
- Seq:06
- B×T×H:425×440×780 mm
- Environmentally Preferable:
- VE:1
Die feuerfesten Abfallbehälter mit abgerundeten Ecken bestehen aus korrosionsbeständigem Material und eignen sich für den Einsatz bei der häuslichen und klinischen Abfallentsorgung in Krankenhäusern, Schulen, Labors und Hausmeisterbedarf.
- Herausziehbarer Griff
- Option für geräuschloses Schließen
- Gummifüße mit beweglichen Rädern
- Beutelhalter mit Gummizug