Isolierung genomischer DNA aus Geweben, OmniPrep™ für Gewebekit
Catalog # 786-395
Supplier: G-Biosciences
CAS Number:
Specifications
- VE:1 KIT
- Method / Format:PrecipitationOrganic extraction
- Prep size:Scalable
- Refine target molecule:Total DNA
- Sample type:BloodBiofluids (serum, plasma, saliva)Cultured cellsFFPE tissuesHuman/animal cells and tissues
- Target molecule:DNA
- Bezeichnung:OmniPrep™ für Gewebe
- Bezeichnung:OmniPrep™ für Gewebe
- Yield:0.5 - 10 μg/mg tissue, 25 - 50 μg/ml gram negative bacteria culture, 0.1 - 40 μg/ml body fluid
Specifications
About this item
OmniPrep™ für Gewebekit dient speziell zur Isolierung hochwertiger genomischer DNA aus Gewebeproben, einschließlich frischem, gefrorenem, fixiertem oder in Paraffin eingebettetem Gewebe. Das Kit isoliert DNA aus Körperflüssigkeiten, einschließlich Plasma, Serum, Fruchtwasser, Sperma und CSF. Isoliert außerdem hochwertige DNA aus kultivierten Zellen, kernhaltigem Blut von Nicht-Säugetieren und gramnegativen Bakterien.
- Hohe Ausbeute, ~100 kb genomische DNA
- A₂₆₀/A₂₈₀ zwischen 1,8 und 2,0
- Einfache Methode mit zwei Röhrchen, 20 bis 40 Minuten
- Keine giftigen Chemikalien, kein Phenol, kein Sondermüll