Shell Vials mit Kappen
Codice catalogo NSCAC4015-48
Nome del fornitore: THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
Specifiche
- Mit Deckel:Ja
- Verschlussmaterial:PE
- Verschlussgröße:13 mm
- Kapazität:4,00 ml
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:Shell vial kit
- Verschlusstyp:SepCap™, starburst center
- VE:100
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Shell Vials sind eine kostengünstige Wahl für zahlreiche routinemäßige HPLC-Anwendungen. Sie sind aus Klar- und Braunglas oder Polypropylen erhältlich. 8 × 35 mm-Shell Vials sind speziell für Alcott-Autosampler mit einen Mechanismus für die positive Verdrängung konzipiert.
- Originales 1 ml-Shell Vial für Waters™ 48-Position-Tray
- Die PE-SepCap mit Sterndurchstich vereinfacht das Durchstechen mit einer Spritzennadel
- Praktische Vial-Kits enthalten die gleiche Anzahl an Vials und Kappen