Flächenreiniger, Meister Proper, P&G Professional
Catalog # KING050208/00
Anbieter: KING DISPOSABLES
Technische Daten
- Bezeichnung:Meister Proper Ocean, Flächenreiniger
- VE:5 L
Technische Daten
Über diesen Artikel
Flüssiges Konzentrat zur Reinigung aller abwaschbaren harten Oberflächen, insbesondere Böden.
- Weniger als 5% nichtionische Tenside, Seife, Glutaraldehyd, Benzisothiazolinon
- Frischer langanhaltender Duft
- Effektiv gegen Fett und Schmutzpartikel, unabhängig von der Art des Wassers
- Abspülen ist nicht erforderlich, wenn das Produkt verdünnt wird