Kochhose, C070
Über diesen Artikel
Diese Hosen sind aus Kingsmill-Material gefertigt, das aus 65% Polyester und 35% Baumwolle besteht. Das Material ist vollständig einlaufvorbehandelt und verfügt über eine ausgezeichnete Farbstoffretention. Die Texpel-Beschichtung sorgt für einen fleckabweisende Oberfläche, die vor alltäglichen Verschmutzungen schützt.
- Texpel-Beschichtung: Flüssigkeiten perlen an dem Kleidungsstück ab, so kann Verschüttetes schnell aufgewischt werden
- Komplett elastischer Bund mit Kordelzug
- Zwei Seitentaschen
- Erhältlich in normaler oder langer Passform
Farbe: Schwarz
Gewicht: 190 g/m²
11 Varianten
Product Details & Documents
Diese Hosen sind aus Kingsmill-Material gefertigt, das aus 65% Polyester und 35% Baumwolle besteht. Das Material ist vollständig einlaufvorbehandelt und verfügt über eine ausgezeichnete Farbstoffretention. Die Texpel-Beschichtung sorgt für einen fleckabweisende Oberfläche, die vor alltäglichen Verschmutzungen schützt.
- Texpel-Beschichtung: Flüssigkeiten perlen an dem Kleidungsstück ab, so kann Verschüttetes schnell aufgewischt werden
- Komplett elastischer Bund mit Kordelzug
- Zwei Seitentaschen
- Erhältlich in normaler oder langer Passform
Farbe: Schwarz
Gewicht: 190 g/m²
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
- Catalog No:
- PRTWC070BKRXXS
- PRTWC070BKRXS
- PRTWC070BKRS
- PRTWC070BKRM
- PRTWC070BKRL
- PRTWC070BKRXL
- PRTWC070BKRXXL
- PRTWC070BKRXXXL
- PRTWC070BKR4XL
- PRTWC070BKTXXS
- PRTWC070BKTXS
- Modell:
- C070
- C070
- C070
- C070
- C070
- C070
- C070
- C070
- C070
- C070
- C070
- Einsatzbereiche / Verwendung:
- Lebensmittel-Bereich
- Lebensmittel-Bereich
- Lebensmittel-Bereich
- Lebensmittel-Bereich
- Lebensmittel-Bereich
- Lebensmittel-Bereich
- Lebensmittel-Bereich
- Lebensmittel-Bereich
- Lebensmittel-Bereich
- Lebensmittel-Bereich
- Lebensmittel-Bereich
- Geschlecht:
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Arm- oder Beinlänge:
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Stoff:
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- Gewicht:
- 190 g/m²
- 190 g/m²
- 190 g/m²
- 190 g/m²
- 190 g/m²
- 190 g/m²
- 190 g/m²
- 190 g/m²
- 190 g/m²
- 190 g/m²
- 190 g/m²
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
- FarbeKonfektionsgrößePassformVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.PRTWC070BKRXXSModellC070Einsatzbereiche / VerwendungLebensmittel-BereichGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeLangStoff65% polyester and 35% cottonGewicht190 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.PRTWC070BKRXSModellC070Einsatzbereiche / VerwendungLebensmittel-BereichGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeLangStoff65% polyester and 35% cottonGewicht190 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.PRTWC070BKRSModellC070Einsatzbereiche / VerwendungLebensmittel-BereichGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeLangStoff65% polyester and 35% cottonGewicht190 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.PRTWC070BKRMModellC070Einsatzbereiche / VerwendungLebensmittel-BereichGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeLangStoff65% polyester and 35% cottonGewicht190 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.PRTWC070BKRLModellC070Einsatzbereiche / VerwendungLebensmittel-BereichGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeLangStoff65% polyester and 35% cottonGewicht190 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.PRTWC070BKRXLModellC070Einsatzbereiche / VerwendungLebensmittel-BereichGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeLangStoff65% polyester and 35% cottonGewicht190 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.PRTWC070BKRXXLModellC070Einsatzbereiche / VerwendungLebensmittel-BereichGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeLangStoff65% polyester and 35% cottonGewicht190 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.PRTWC070BKRXXXLModellC070Einsatzbereiche / VerwendungLebensmittel-BereichGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeLangStoff65% polyester and 35% cottonGewicht190 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.PRTWC070BKR4XLModellC070Einsatzbereiche / VerwendungLebensmittel-BereichGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeLangStoff65% polyester and 35% cottonGewicht190 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.PRTWC070BKTXXSModellC070Einsatzbereiche / VerwendungLebensmittel-BereichGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeLangStoff65% polyester and 35% cottonGewicht190 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.PRTWC070BKTXSModellC070Einsatzbereiche / VerwendungLebensmittel-BereichGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeLangStoff65% polyester and 35% cottonGewicht190 g/m²