Intervoid® manipulationssichere Versandbeutel
Intervoid®, manipulationssicherer Versandbeutel mit abtrennbarer Quittung, 310×460 mm
Codice catalogo 129-1030
Nome del fornitore: COVERIS
Vai a
Product Details & Documents
Die manipulationssicheren Intervoid® Versandbeutel sollen den sicheren Versand von Proben oder vertraulichen Daten per Post/Kurier gewährleisten. Sie wurden angesichts der dringenden Notwendigkeit für eine echte Garantie der Rückverfolgbarkeit, Diskretion und Sicherheit beim Probentransport entwickelt.
- Lichtundurchlässige Polyethylenfolie schützt die Lieferung vor Licht und sorgt für Diskretion
- Rückverfolgbarkeit: ein Barcode mit fortlaufender Nummerierung und abtrennbarer Quittung
- Hohe Sicherheit: Verschluss, eindeutige Kennzeichnung, Mikrodruck
Specifiche
- Bezeichnung:Intervoid®, manipulationssicherer Versandbeutel mit abtrennbarer Quittung
- L×B:310×460 mm
- Seq:03