ContactUsLinkComponent
Triethanolamin-Standard 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
  85001.180
 :  
undefined
Triethanolamin-Standard 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
  85001.180
 :  
  • Konzentration:
    1000 mg/L
  • Matrix:
    H₂O
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    Triethanolamin-Standard
 : Rückführbar auf NIST. Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO 17034/ISO 17025 akkreditiert sind.
Lieferung inklusive Analysenzertifikat.