3-Methoxypropylamin-Standard 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Katalognr. 84978.180
Anbieter: VWR Chemicals
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Konzentration:1000 mg/L
- Matrix:H₂O
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:100 mL
- Bezeichnung:3-Methoxypropylamin-Standard
Technische Daten
Über diesen Artikel
Certifications: Rückführbar auf NIST. Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO 17034/ISO 17025 akkreditiert sind.
Lieferung inklusive Analysenzertifikat.
Lieferung inklusive Analysenzertifikat.