Calcium-Standard 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Catalog # 84958.180
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Konzentration:1000 mg/L
- Matrix:H₂O
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:100 mL
- Element:Calcium
- Symbol:Ca
Specifications
About this item
Certifications: Rückführbar auf NIST. Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO 17034/ISO 17025 akkreditiert sind.
Lieferung inklusive Analysenzertifikat.
Lieferung inklusive Analysenzertifikat.