Reinraum-Bodenwischtücher, AlphaWipe®
TEXWTX1025
: Texwipe
- Verpackt:25 Tücher/Beutel, 3 Beutel/Karton
- Bezeichnung:TX1025
- L×B:600×1120 mm
- Modell:AlphaWipe®
- Fasern (>100 µm):2000/m²
- Grundgewicht:158 g/m²
- Partikelabgabe (0,5 - 5 µm) - ASTM E2090 Test:10 × 10⁶/m²
- Partikelabgabe (5 - 100 µm) - ASTM E2090 Test:2000/m²
- Partikelabgabe (>=0,5 µm):8,4 × 10⁶/m²
- Absorptionsvermögen:530 ml/m²
- Absorptionsrate:0,5 s
- Extrahierbare Substanzen - Mit demineralisiertem Wasser:0,02 g/m²
- Extrahierbare Substanzen - Mit Isopropanol:0,04 g/m²
- Ionen - Kalium:0,06 ppm
- Ionen - Natrium:0,22 ppm
- Ionen - Chlorid:0,05 ppm
- VE:75
Diese Mopp-Überzüge bestehen aus 100% Endlosfilament-Polyester (Doppel-Interlock).
- Extrem geringer Gehalt an Partikeln und extrahierbaren Substanzen
- Endlosfilamentfaser verhindert Faserfreisetzung
- Verhindert die Reinraumkontamination
- Abriebfest bei intensiver Verwendung oder rauen Oberflächen
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
Die hochreinen und äußerst saugfähigen AlphaWipe® Wischtücher wurden unter Reinraumbedingungen gewaschen und verpackt und sind ideal
für kritische Umgebungen. Sie eignen sich zur Verwendung mit den Doodleduster™ Mopps von 3M™, können aber auch als Arbeitsflächenabdeckung verwendet werden. Ideal zum Wischen in empfindlichen Bereichen wie Produktionsbereichen für integrierte Schaltkreise.
Suitable for use in ISO class 3 - 4 cleanrooms.
Farbe: Weiß
: Daten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellsten Testergebnisse und Testverfahren finden Sie auf der Hersteller-Website.