AuftragsverfolgungKontakt
Digital thermo-hygrometer | Avantor
Digital thermo-hygrometer
−0…50 °C; 10 - 90% RH, ±1,0 °C; ±5,0% RH, 0,1 °C; 0,1% RH, 105×60×10 mm
Katalognr. SIMERV1610
Anbieter:   Industrial Physics
Digital thermo-hygrometer
Katalognr. SIMERV1610
Anbieter:  Industrial Physics
Digital thermo-hygrometer
Digital thermo-hygrometer
−0…50 °C; 10 - 90% RH, ±1,0 °C; ±5,0% RH, 0,1 °C; 0,1% RH, 105×60×10 mm
Preis
60.40 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This handheld thermo-hygrometer is designed to measure temperature and humidity with readable surronding distance of ten meters.
  • Large display (56×40 mm)
  • Toggle between °C/°F
  • Maximum/minimum values
  • Time display and alarm
  • Memory function
Technische Daten
  • Messbereich:
    −0…50 °C; 10 - 90% RH
  • Auflösung:
    0,1 °C; 0,1% RH
  • B×T×H:
    105×60×10 mm
  • Genauigkeit:
    ±1,0 °C; ±5,0% RH