Trockenkammern, SICCO Wand
Katalognr. BOHLV1994-08
Anbieter: Bohlender
Technische Daten
- Außen B×T×H:1080×580×1870 mm
- VE:1
- Böden:12
- Innen B×T×H:495×540×500 mm
Technische Daten
Über diesen Artikel
Transparentes PPMA-Gehäuse mit verstärktem Aluminiumrahmen. Die Tür ist mit Moosgummidichtung und Magnetstreifen ausgestattet. Für die Lagerung oder Trocknung von feuchteempfindlichen Produkten mit Kieselgel konzipiert. Die kontrollierte Umgebung im Exsikkator eignet sich ideal zur Lagerung von Referenzmaterialien, Rückstellproben, metallografischen Proben, Tabak- und DNA-Proben.
- An der Tür befestigte elektronische Hygrometer geben die Mindest- und Höchsttemperatur sowie die Werte für die Luftfeuchtigkeit an.
- Temperaturbeständig von −20 bis +70 °C
- Leicht zu bewegen dank vier Rollen, zwei davon mit Feststellbremse.
Certifications:
Accessories information:
Delivery: Einheit hat sechs Unterteilungen, je Mit eigener Tür, herausnehmbarem Edelstahl-Teleskopboden, Trockenmittelschale und Hygrometer. Jede Kammer bietet Platz für maximal 17 Einlegeböden.